Learn More
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073378
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Metal Can
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
64742-49-0
C6H14
86.178
MFCD00081849
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
7892
CCCC(C)C
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
64742-49-0
C6H14
86.178
MFCD00081849
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
7892
CCCC(C)C
Petroleum Ether 80-100°C, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Colore Colorless
Punti di ebollizione 78°C
Quantità 500 mL
Imballaggio Amber Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
IUPAC Name 2-methylpentane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Petroleum ether, boiling range 80-100°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P331-NON provocare il vomito.