Learn More
Cole-Parmer™ PFA Female Threaded Tee Fitting
Threaded fittings offer more permanent installation
Marca:  Cole-Parmer™ 06546-21
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11848043
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Chemically-inert PFA handles most aggressive chemicals
  • Threaded reducing bushing
  • Choose the size and material that meets your application needs
  • Use with our rigid tubing for your high-pressure applications
Specifica
Specifica
Female Threaded Tee
Not Autoclavable
3/4 in.
3/4 in.
3/4 in.
Translucent
NPT(F) Connection
PFA
3/4 in.
Ethylene Oxide
T-shape