Learn More
Lovibond™ PFXi-880 Series Spectrophotometers
With RCMSi technology (Remote Calibration & Maintenance Service) for remote calibration and servicing via internet without leaving benchtop
8815.00€ - 13630.00€
Specifica
Display | Color Graphic |
---|---|
Sorgente luminosa | Tungsten Halogen |
Tipo | Spectrophotometer |
Tensione | 90/240 V |
Altezza (sistema imperiale) | 6.69 in. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Include | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Include | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13595290
|
Lovibond™
1378805H |
For sugar solutions and syrups | Integrated Heater Unit, Instrument, Windows compatible software, spare lamp, RCMSi starter Pack and Lovibond™ optical glass cells | Spectrophotometer |
13630.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13575290
|
Lovibond™
1378806H |
For basic color measurement of liquid samples | Integrated Heater Unit, Instrument, Windows compatible software, spare lamp, RCMSi starter Pack and Lovibond™ optical glass cells | Spectrophotometer |
10405.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13555290
|
Lovibond™
1378806 |
For basic color measurement of liquid samples | Instrument, windows compatible software, spare lamp, RCMSi starter Pack and Lovibond™ optical glass cells | Spectrophotometer |
8815.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13565290
|
Lovibond™
1378805 |
For sugar solutions and syrups | Instrument, windows compatible software, spare lamp, RCMSi starter Pack and Lovibond™ optical glass cells | Spectrophotometer |
12105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Automatic and non-subjective color measurement
- Rugged, chemically resistant, steel construction
- Removable, 6 in. (153mm) sample chamber
- Can handle hot samples with high melting points
- Output conforms to GLP including date, time, sample and user ID
- Available with optional integrated heater unit for samples like fats or waxes whose temperature needs to be maintained above melting point consistently
- With choice of color scales
- Supplied with color control software for data analysis
- Remote upgrade capability
PFXi-880/CIE
- For transparent samples
- Color scales: CIE L™a™b, CIELAB (L™C™h), Delta E™ color difference, Spectral data, xyY chromaticity coordinates, XYZ tristimulus values, Acid Wash Test (ASTM D848), Optical density (Absorbance)
- For sugar syrups and solutions
- Color scales: CIE L™a™b, Delta E™ color difference, ICUMSA Color Index (ICUMSA GS1-7, ICUMSA GS2/3-9), RYBN Color, Spectral data, xyY chromaticity coordinates, XYZ tristimulus values, Optical density (Absorbance)
PFXi-880/CIE: Chemicals, Edible Oils and Fats, Coatings, Water and Waste Waters, Food and Beverages, Household Products, Petroleum Oils and Waxes, Plastics, Sugar Solutions, Syrups and Honey, Pharmaceuticals and Cosmetics, Beers, Malts and Caramels, Medical and Clinical. PFXi-880/S: Sugar Solutions, Syrups and Honey.
Specifica
Color Graphic | |
Spectrophotometer | |
6.69 in. | |
7.7 in. | |
>30 sec. | |
Chromaticity (x y) - ±0.0002; ΔE - 0.2 | |
16 lb. |
Tungsten Halogen | |
90/240 V | |
17 cm | |
19.6 cm | |
0.1 to 153 mm | |
420 to 710 nm | |
7.7 kg |