missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PGPEP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 19566-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16899104

  • 121.38€ / 20µL

Spedizione stimata: 28-09-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Pyroglutamyl peptidase I (EC 3.4.19.3) catalyzes the hydrolysis of N-terminal pyroglutamyl residues from oligopeptides and proteins.
Specifica

Specifica

PGPEP1
Polyclonal
Unconjugated
PGPEP1
5 oxoprolyl peptidase, PAP I, Pcp, PGP, PGP I, PGPEP1, PGPI, Pyroglutamyl aminopeptidase I, Pyroglutamyl peptidase 1, pyroglutamyl peptidase I
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
290648, 54858, 66522
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
0.16 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q76IC5, Q9ESW8, Q9NXJ5
Pgpep1
Peptide
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali