Learn More
Tampone standard pH 4.01, 6.87 e 9.1
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Quantità:
Fiale 60
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Descrizione
- Includes manufacturer certificate
- Mixture, consisting of the following components: Water, potassium hydrogenphthalate
- The product does not contain any relevant quantities of materials with critical values that have to be monitored at the workplace
- Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acid binders, universal binders, sawdust)
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01, 6.87 e 9.18 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | Fiale 60 |
| Formulazione | Water, potassium hydrogenphthalate |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | FIOLAX™ Ampules |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |