Learn More
SI Analytics™ pH Combination Electrode with 1m Fixed Cable
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
DIN
DIN, 2 mm Pin Plug
DIN, 4 mm Banana Plug
Giunzione:
Ceramic Diaphragm
Platinum Diaphragm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | DIN |
| Giunzione | Ceramic Diaphragm |
| Materiale | A-Glass |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Riferimento interno | Silamid™ |
| Membrana | Sphere |
| Modello | N 42 A |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Vedi altri risultati |