Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato
Codice prodotto. 10040171 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
170 mm
170 mm
320 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Giunzione:
Diaframma in ceramica
Diaframma in platino
Diaframma per giunti a smeriglio
Ground Joint Diaphragm
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
°°
-5°C to +100°C
Da 0 a 40 °C
Da 10 a 40 °C
Da –5 a 100 °C
Materiale:
H-Glass
Vetro A
Vetro H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10040171
Marca: SI Analytics™ 285100231
Ensure high measurement accuracy, stability, and long service life while maintaining high adaptability to your measurement tasks. SI Analytics™ pH Combination Electrode is robust, durable, and easy to clean.
  • Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
  • Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
  • Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
  • Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipi di connettore Testa a spina
Giunzione Diaframma per giunti a smeriglio
Materiale Vetro H
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo pH Combination Electrode
Riferimento interno Silamid™
Membrana Sfera
Modello H 64
Intervallo di temperatura (sistema metrico) °°
Lunghezza (sistema metrico) 170 mm
Diametro (sistema metrico) 12 mm