Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
170 mm
170 mm
320 mm
320 mm
500 mm
600 mm
Giunzione:
Diaframma in ceramica
Diaframma in platino
Diaframma per giunti a smeriglio
Ground Joint Diaphragm
Intervallo di temperatura (sistema metrico):
°°
-5°C to +100°C
Da 0 a 40 °C
Da 10 a 40 °C
Da –5 a 100 °C
Materiale:
H-Glass
Vetro A
Vetro H
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Proven high-end electrodes for demanding measurement tasks
- Double junction Silamid™ reference system for fast and stable acquiring of measured values and for longer electrode life
- Utmost versatility of pH electrodes is achieved by a large selection of junctions, membrane glass types and shapes, shaft lengths and diameters, ground joints, plug connections and integrated temperature sensors
- Each pH combination electrode comes with individual serial number and quality certificate
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | Testa a spina |
| Giunzione | Diaframma in platino |
| Materiale | Vetro A |
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Tipo | pH Combination Electrode |
| Riferimento interno | Silamid™ |
| Membrana | Sfera |
| Modello | N 61 |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 170 mm |
| Vedi altri risultati |