Learn More
SI Analytics™ pH Glass Electrode
SI Analytics™ pH Glass Electrode is constructed of a plastic shaft with a screw plug head.
Marca:  SI Analytics™ 285110208
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10461073
  • 242.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ag / AgCl reference
  • Zeropoint pH = 7.0
  • N-glass
Specifica
Specifica
N-glass
Plastic Shaft
N 2981
0°C to 80°C
12 mm
Screw Plug Head
0 to 14
Sphere
120 mm