Learn More
SI Analytics™ PH-METER Set HandyLab 680 Science
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Intervallo (pH):
0 to 14
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Portable pH IDS meter
- Two connectors for simultaneous measurement of pH, LF and DO
- IDS technology
- Auto-read function
- CMC (Continuous measurement control)
- QSC (Quality sensor control)
- Traceability of the measuring values
- User administration
- Transmission of all data, in .csv format
- Colour graphic display
- Waterproof design IP67
Specifica
Specifica
| Dettagli di gestione dei dati | USB, USB Stick |
| Intervallo (pH) | 0 to 14 |
| Punti di calibrazione (pH) | 1-, 2-, 3-, 4-, 5-points |
| Intervallo (mV) | ±1200.0, ±0.2 |
| Temperature Range (Metric) | -5°C to +105°C |
| Intervallo (conduttività) | 0.00 to 2000 mS/cm ±0.5% of mean value |
| Intervallo (resistività) | 0.00 Ohm/cm to 100 Mohm/cm ±0.5% of mean value |
| Intervallo (salinità) | 0.0 to 70.0 (IOT) ±0.5% of mean value |
| Intervallo (TDS) | 0 to 1999 mg/L, 0 to 199.9 g/L ±0.5% of mean value |