Learn More
Fisherbrand™ pH and Redox Electrode for Mounting Bracket
Maintenance-free
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11846304
  • 152.64€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Supplied with 3m cable and BNC plug
  • Available in standard and double junction type
  • Double junction electrode is suitable for media containing heavy metals, sulphides, substances and Organic compounds
Specifica
Specifica
BNC Cable
3 m
Redox Electrode
Standard
0 to 13