missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PHACS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 11491-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16898603

  • 121.38€ / 20µL

Spedizione stimata: 06-10-2022
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Does not catalyze the synthesis of 1-aminocyclopropane- 1-carboxylate but is capable of catalyzing the deamination of L- vinylglycine.
Specifica

Specifica

PHACS
Polyclonal
Unconjugated
ACCS
ACC synthase like protein 1, ACCS, ACS, PHACS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
311218, 329470, 84680
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A2AIG8, Q96QU6
Accs
PHACS Fusion Protein Ag2056
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali