Learn More
Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ 2-Stop Pump Tubing
Protect your light-sensitive samples
124.00€ - 134.00€
Specifica
Product Type | Stopped Pump Tubing |
---|---|
Autoclavabile | Yes |
Materiale | PharMed BPT |
Overall Length (English) | 1.25 ft. |
Overall Length (Metric) | 0.38 m |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11845611
|
Masterflex™
96114-14 |
14 |
133.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11855611
|
Masterflex™
96114-16 |
16 |
133.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11876743
|
Masterflex™
96114-25 |
25 |
134.00€
pezzi 8 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11856683
|
Masterflex™
96114-35 |
35 |
124.00€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 03-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
- Nontoxic, nonhemolytic, extremely low permeability, resists acids, bases, and oxidizing agents; heat-sealable, bondable, formable
- For use with Masterflex™ multichannel pump heads.
Specifica
Stopped Pump Tubing | |
PharMed BPT | |
0.38 m | |
-20°C | |
660 mm Hg |
Yes | |
1.25 ft. | |
Cell and Tissue Culture Work, Pharmaceutical, Light-Sensitive Samples | |
Beige | |
100°C |