Learn More
Phenazine methosulfate, 98%, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 130160250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 299-11-6 Peso : 0.08000kg
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Phenazine methosulfate | |
299-11-6 | |
158°C to 160°C | |
Authentic | |
MFCD00011923 | |
15, 6182 | |
25g | |
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M | |
5-methylphenazin-5-ium;methyl sulfate | |
9285 | |
306.33 | |
98% |
99% | |
Brown to Yellow or Khaki | |
98% | |
C13H11N2·CH3O4S | |
Glass bottle | |
phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol,insoluble in benzene and diethylether | |
C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-] | |
306.33 | |
CHEBI:8055 | |
Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Phenazine methosulfate
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.