Learn More
Phenothiazine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736603
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
92-84-2
C12H9NS
199.28
MFCD00005015
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
7108
CHEBI:37931
10H-phenothiazine
C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
92-84-2
C12H9NS
199.28
MFCD00005015
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
phenothiazine, thiodiphenylamine, feeno, dibenzothiazine, phenosan, phenthiazine, dibenzo-1,4-thiazine, penthazine, souframine, agrazine
7108
CHEBI:37931
10H-phenothiazine
C1=CC=C2C(=C1)NC3=CC=CC=C3S2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phenothiazine
Punto di fusione 185.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 371.0°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 500 g
Beilstein 27, 63
Indice di Merck 15, 7364
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2mg/l (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot acetic acid, freely soluble in benzene and ether, slightly soluble in alcohol and mineral oils, practically insoluble in chloroform and petroleum, ether
Peso formulazione 199.28
Percent Purity 99%
Forma fisica Prills or Beads
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenothiazine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.