Learn More
Phenyl vinyl sulfone, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phenyl vinyl sulfone |
| Punto di fusione | 66.0°C to 70.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Formula lineare | C6H5SO2CH=CH2 |
| Quantità | 25 g |
| Fieser | 10,315; 13,335 |
| Indice di Merck | 15,7431 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: slightly soluble. |
| Peso formulazione | 168.21 |
| Vedi altri risultati |