missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PHF14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 24787-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
PHF14 gene ontology annotations related to this gene include metal ion binding.Specifica
| PHF14 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PHF14 | |
| KIAA0783, PHD finger protein 14, PHF14 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 9678 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| 0.43 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O94880 | |
| PHF14 | |
| PHF14 Fusion Protein Ag20542 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto