Learn More
PHF14 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | PHF14 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.43 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16823285
|
Proteintech
24787-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16813285
|
Proteintech
24787-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PHF14 gene ontology annotations related to this gene include metal ion binding.Specifica
| PHF14 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O94880 | |
| 9678 | |
| PHF14 Fusion Protein Ag20542 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| PHF14 |
| 0.43 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KIAA0783, PHD finger protein 14, PHF14 | |
| PHF14 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |