Learn More
Phosphate buffer saline, pH 7.4 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphate buffered saline |
CAS | 7732-18-5 |
pH | 7.4 |
Quantità | 1000 mL |
Imballaggio | Bottle |
Grado | Eu. Ph. Reference |