Learn More
Phosphate solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | Phosphate |
Concentrazione | 1g/L |
Imballaggio | Bottle |
Quantità | 250 mL |
Tipo | Single-component Standard Solution |
Formula molecolare | H2NaO4P |
IUPAC Name | sodium;dihydrogen phosphate |
Solvente o matrice | H2O |
Forma fisica | Liquid |