Learn More
Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SAPKT183Y185-A11), FITC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 465.00€
Specifica
Antigene | Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) |
---|---|
Clone | SAPKT183Y185-A11 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | FITC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17166968
|
Thermo Scientific
MA537380 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17106728
|
Thermo Scientific
MA537134 |
100 Tests |
465.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
MAPK9 (JNK2) is a serine/threonine kinase which plays an important role in the MAPK pathway. JNK2 (p54a, SAPK1a), along with JNK1 and JNK3, is thought to play an important role in nuclear signal transduction through its environmental stress activation and subsequent phosphorylation of the nuclear transcription factor p53.Specifica
Phospho-MAPK9 (Thr183, Tyr185) | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
Rabbit | |
Human | |
P45984 | |
5601 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr183/Tyr185 of human phospho SAPK/JNK. | |
Primary | |
4° C, store in dark | |
MAPK9 |
SAPKT183Y185-A11 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
AI851083; c-Jun kinase 2; c-Jun N-terminal kinase 2; I79_012561; JNK; JNK/SAPK alpha; JNK1; JNK1A2; JNK2; JNK21B1/2; JNK2A; JNK2ALPHA; JNK2B; JNK2BETA; JNK-46; JNK-55; Jun kinase; MAP kinase 10; MAP kinase 8; MAP kinase 9; MAPK 10; MAPK 9; MAPK10; MAPK8; Mapk9; mitogen activated protein kinase 9; mitogen-activated protein kinase 9; OTTHUMP00000161542; OTTHUMP00000161543; p54a; p54-alpha; p54aSAPK; PRKM8; PRKM9; protein kinase, mitogen-activated 9; SAPK; SAPK1; SAPK1a; SAPK1c; SAPK-alpha; stress activated protein kinase alpha II; stress-activated protein kinase 1a; Stress-activated protein kinase JNK2 | |
MAPK9 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |