missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217, Ser221) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (MEK12S217S221-H2), PE, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 467.00€
Specifica
Antigene | Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217, Ser221) |
---|---|
Clone | MEK12S217S221-H2 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | PE |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17106938
|
Thermo Scientific
MA537344 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17136688
|
Thermo Scientific
MA537097 |
100 Tests |
467.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217, Ser221) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217, Ser221) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Spécification
Phospho-MEK1/MEK2 (Ser217, Ser221) | |
Flow Cytometry | |
PE | |
Rabbit | |
Human | |
P36507, Q02750 | |
5604, 5605 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser217/221 of human phospho MEK1/2. | |
Primary | |
4° C |
MEK12S217S221-H2 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
AA589381; CFC3; CFC4; dual specificity mitogen activated protein kinase kinase 1; dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1; Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 2; EC 2.7.12.2; ERK activator kinase 1; ERK activator kinase 2; hypothetical protein; hypothetical protein LOC406728; kinase MEK1; MAP kinase kinase 1; MAP kinase kinase 2; MAP kinase/Erk kinase; MAP kinase/Erk kinase 1; Map2k1; Map2k2; MAPK/ERK kinase 1; MAPK/ERK kinase 2; MAPKK 1; MAPKK 2; MAPKK1; MAPKK2; MEK 1; MEK 2; Mek1; MEK-1; Mek2; MEK-2; MEKK1; mitogen activated protein kinase kinase 1; mitogen activated protein kinase kinase 2; mitogen-activated protein kinase kinase 1; mitogen-activated protein kinase kinase 2; mitogen-activated protein kinase kinase 2, p45; mitogen-activated protein kinase kinase type 2; MK2; MKK1; MKK2; MP2K1; PRKMK1; PRKMK2; protein kinase, mitogen activated, kinase 1, p45; protein kinase, mitogen activated, kinase 2, p45; protein kinase, mitogen-activated, ki | |
MAP2K1, MAP2K2 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |