Learn More
Phospho-PLK1 (Thr210) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PLK1T210-C2), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
303.00€ - 606.00€
Specifica
Antigene | Phospho-PLK1 (Thr210) |
---|---|
Clone | PLK1T210-C2 |
Concentrazione | 0.5 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17166958
|
Thermo Scientific
MA537370 |
20 μL |
303.00€
20µL |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17106718
|
Thermo Scientific
MA537124 |
200 μL |
606.00€
200µL |
Spedizione stimata: 03-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
PLK1 is a serine/threonine kinase that is thought to function in cell mitosis and regarded as a marker of cell proliferation. It has been found to play a critical role in carcinogenesis. Polo-like kinase proteins acts by binding and phosphorylating proteins are that already phosphorylated on a specific motif recognized by the POLO box domains. Phosphorylates BORA, BUB1B/BUBR1, CCNB1, CDC25C, CEP55, ECT2, ERCC6L, FBXO5/EMI1, FOXM1, KIF20A/MKLP2, CENPU, NEDD1, NINL, NPM1, NUDC, PKMYT1/MYT1, KIZ, PPP1R12A/MYPT1, PRC1, RACGAP1/CYK4, SGOL1, STAG2/SA2, TEX14, TOPORS, p73/TP73, TPT1 and WEE1. Plays a key role in centrosome functions and the assembly of bipolar spindles by phosphorylating KIZ, NEDD1 and NINL.Specifica
Phospho-PLK1 (Thr210) | |
0.5 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.10% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
cell cycle regulated protein kinase; Plk; PLK 1; Plk1; PLK-1; plk1.S; plx1; polo (Drosophia)-like kinase; polo like kinase; polo like kinase 1; polo like kinase 1 S homeolog; polo-like kinase; polo-like kinase 1; polo-like kinase homolog; polo-like protein kinase; serine/threonine-protein kinase 13; Serine/threonine-protein kinase PLK1; STPK13; STPK14; Unknown (protein for MGC:133927); XELAEV_18047692mg | |
Plk1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |
PLK1T210-C2 | |
Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P53350 | |
5347 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Thr210 of human phospho PLK1. | |
Primary | |
-20°C | |
Plk1 |