missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (PTENS380T382383-E4), PE, Invitrogen™

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

185.00€ - 467.00€

Specifica

Antigene Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383)
Clone PTENS380T382383-E4
Applicazioni Flow Cytometry
Classificazione Monoclonal
Coniugato PE
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17116868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA537275
10 Tests
185.00€
pezzi 10
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
17106588
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific
MA536994
100 Tests
467.00€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifica

Specifica

Phospho-PTEN (Ser380, Thr382, Thr383)
Flow Cytometry
PE
Rabbit
Human, Mouse
O08586, P60484
19211, 5728
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Ser380 and Thr382/383 of human phospho PTEN.
Primary
4° C
PTEN
PTENS380T382383-E4
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide
10q23del; 2310035O07Rik; A130070J02Rik; AI463227; B430203M17Rik; BZS; CWS1; DEC; GLM2; homolog of human mutated in multiple advanced cancers; MHAM; mitochondrial phosphatase and tensin protein alpha; mitochondrial PTENalpha; Mmac; MMAC1; MMAC1 phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10; mutated in multiple advanced cancers 1; Phosphatase and tensin homolog; phosphatase and tensin homolog (mutated in multiple advanced cancers 1); phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome ten; phosphatase and tensin-like protein; phosphatidylinositol 3; phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; phosphatidylinositol-3; phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 3-phosphatase and dual-specificity protein phosphatase PTEN; protein tyrosine phosphatase and tensin-like protein; PTEN; pten tumor suppressor; PTEN1; TEP1
PTEN
IgG κ
Protein A/G
Antibody
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications