missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Phospho-Ship2 (Tyr1135) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Ship2Y1135-1D2), FITC, Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00€ - 466.00€
Specifica
Antigene | Phospho-Ship2 (Tyr1135) |
---|---|
Clone | Ship2Y1135-1D2 |
Applicazioni | Flow Cytometry |
Classificazione | Monoclonal |
Coniugato | FITC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17146898
|
Thermo Scientific
MA537308 |
10 Tests |
185.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17106638
|
Thermo Scientific
MA537044 |
100 Tests |
466.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Phospho-Ship2 (Tyr1135) Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Phospho-Ship2 (Tyr1135) in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifica
Phospho-Ship2 (Tyr1135) | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O15357, Q6P549 | |
16332, 3636 | |
A synthetic phospho-peptide corresponding to residues surrounding Tyr1135 of human phospho Ship2. | |
Primary | |
4° C, store in dark | |
INPPL1 |
Ship2Y1135-1D2 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.20% BSA and 0.09% sodium azide | |
51C; 51C protein; ablSH3-binding protein; inositol polyphosphate phosphatase like 1; inositol polyphosphate phosphatase-like 1; inositol polyphosphate phosphatase-like protein 1; Inppl1; INPPL-1; OPSMD; Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 2; phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 2; protein 51C; SH2 domain-containing inositol 5'-phosphatase 2; SH2 domain-containing inositol phosphatase 2; SH2 domain-containing inositol-5'-phosphatase 2; SH2-containing inositol phosphatase 2; SHIP2; SHIP-2 | |
INPPL1 | |
IgG κ | |
Protein A/G | |
Antibody |