Learn More
Phosphorus pentachloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10123900
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
10026-13-8
Cl5P
MFCD00011439
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
24819
CHEBI:30335
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
10026-13-8
Cl5P
MFCD00011439
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
24819
CHEBI:30335
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phosphorus pentachloride
Nota nome 98%
Colore Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and Scales
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare PCl5
Fieser 01,866; 04,388; 05,534; 07,290
SMILES P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name pentachloro-$l^{5}-phosphane
Molecular Weight (g/mol) 208.224
Peso formulazione 208.24
Percent Purity ≥97.5%
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.6g/mL