Learn More
Standard fosforo, 1000 mg/l in H2O (grado di affidabilità), SPEX CertiPrep™
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep ProdottiDescrizione
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Standard inorganico prodotto per AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF e altri strumenti di analisi.
| Analita | Concentrazione |
|---|---|
| P | 1000 μg/ml |
Certifications
Accreditato da A2LA per ISO/IEC 17025 e Guida ISO/IEC 34 e certificato da UL-DQS secondo le norme ISO 9001
Compliance
Conformità allo standard GHS/OSHA
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phosphorus Standard |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Certificato di analisi | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| CAS min. % | 0.1, 99.9 |
| CAS max % | 0.1, 99.9 |
| Tecnica | AA, ICP |
| Tipo | Certified Reference Material |
| IUPAC Name | phosphoric acid amine |
| Quantità | 250 mL |
| Grado | Assurance |
| Vedi altri risultati |
Prodotto destinato al solo uso in laboratorio