Learn More
Phosphorus trichloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10377440
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7719-12-2
phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
24387
CHEBI:30334
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7719-12-2
phosphorus trichloride, phosphorous trichloride, trichlorophosphine, phosphorus chloride, phosphorous chloride, phosphorus iii chloride, pcl3, phosphorus chloride pcl3, phosphine, trichloro, fosfortrichloride
24387
CHEBI:30334
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Phosphorus trichloride
Forma fisica Liquid
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula molecolare Cl3P
Formula lineare PCl3
Numero MDL MFCD00011438
Fieser 01,875; 08,400; 10,318
InChI Key FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES P(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name trichlorophosphane
Molecular Weight (g/mol) 137.32
Peso formulazione 137.33
Percent Purity ≥98.5%
Imballaggio Glass bottle
Densità 1.5700g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus trichloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H300-Letale se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.