Learn More
Phosphorus(V) oxychloride, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15480987
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
10025-87-3
Cl3OP
153.323
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI:30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
10025-87-3
Cl3OP
153.323
MFCD00011443
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
phosphorus oxychloride, phosphoryl chloride, phosphoric trichloride, phosphoryl trichloride, phosphoroxychloride, trichlorophosphine oxide, phosphorus oxytrichloride, fosforoxychlorid, phosphorous oxychloride, phosphorylchlorid
24813
CHEBI:30336
O=P(Cl)(Cl)Cl
Phosphorus(V) oxychloride is widely used as a dehydrating agent and a chlorinating agent. Useful for the conversion of amide to nitriles, Bischler-Napieralski reaction, Vilsmeier Haak reaction, and other reactions producing commercially important intermediates. Acts a source of liquid phosphorus in semiconductor industry. Manufacture of trialkyl phosphate esters and triarylphosphate esters, including commercially popular tricresyl phosphate,which is useful as a plasticizer, flame retardant, gasoline additive, hydrolytic fluid, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 105.8°C
Materiale o nome chimico Phosphorus(V) oxychloride
Punto di fusione 1.25°C
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare POCl3
Numero UN UN1810
Indice di Merck 14,7349
Informazioni di solubilità Phosphorus(V) oxychloride is soluble in many organic solvents.
Peso formulazione 153.33
Percent Purity 99%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.46
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.645 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphorus(V) oxychloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: phosphorus oxychloride