Learn More
Brady™ Photoluminescent Self-adhesive Dots
Use these Photoluminescent Self-adhesive Dots to mark anything that is important to locate, especially in complete darkness.
8.65€
Specifica
Descrizione | Photoluminescent individual dots (Self-adhesive) |
---|---|
Tipo di adesivo | Self-adhesive |
Colore | Photoluminescent |
Product Type | Photoluminescent Tape |
Forma | Round |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11761316
|
Brady™
263382 |
16 mm |
8.65€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11766915
|
Brady™
263383 |
25 mm |
8.65€
pezzi 15 |
Spedizione stimata: 08-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Use these photoluminescent dots to mark anything that is important to locate, especially in complete darkness.
Specifica
Photoluminescent individual dots (Self-adhesive) | |
Photoluminescent | |
Round |
Self-adhesive | |
Photoluminescent Tape | |
0.01 kg |