Learn More
Phthalic acid, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Phthalic acid |
| Punto di fusione | 200.0°C to 205.0°C |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Beilstein | 09, 791 |
| Indice di Merck | 15, 7483 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 7g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, sparingly soluble in ether, practically insoluble in chloroform |
| Peso formulazione | 166.13 |
| Percent Purity | 99% |
| Densità | 168g/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phthalic acid