Learn More
Phthalimide, 99%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
100g
500g
1kg
2.5kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
85-41-6
C8H5NO2
147.13
MFCD00005881
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
6809
CHEBI:38817
isoindole-1,3-dione
O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
85-41-6
C8H5NO2
147.13
MFCD00005881
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
6809
CHEBI:38817
isoindole-1,3-dione
O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Materiale o nome chimico Phthalimide
Colore White to Yellow
Punto di fusione >233.5°C
Punti di ebollizione 366.0°C
Punto d'infiammabilità 165°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Spettro a infrarossi Authentic
Beilstein 21, 458
Imballaggio Plastic bottle
Fieser 07,330
Indice di Merck 15, 7485
Quantità 1kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.4-0.6g/L (20°C). Other solubilities: 5 g/100g boiling alcohol, freely soluble in aqueous alkali hydroxides, soluble in boiling acetic acid, acetone, hot ether, and dimethyl sulfoxide, almost insoluble in benzene, petroleum ether
Punto di sublimazione 0366.0°C
Peso formulazione 147.13
Forma fisica Crystalline Flakes
Percent Purity 99%