Learn More
Thermo Scientific™ Reagenti di marcatura di massa tandem aminoreattivi Pierce™
Amine-reactive Thermo Scientific TMT Isobaric Mass Tagging Kits and Reagents enable multiplex quantitation of proteins extracted from cells and tissues from up to 6 samples using tandem mass spectrometry.
586.00€ - 5830.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Line TMTsixplex™
Label or Dye Tandem Mass Tag™ (TMT) Labels
Starting Material Cell Lysate
Tipo di prodotto finale Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10577105
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
90061
1 x 0.8 mg (per tag)
586.00€
1 test
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12353740
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
90062
2 x 0.8 mg (per tag)
1164.00€
2 tests
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10322094
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
90066
5 x 0.8 mg (per tag)
2475.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11814035
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
90068
2 x 5 mg (per tag)
5830.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Tandem Mass Tag™ 6-plex (TMTsixplex™) Reagents are sets of isobaric compounds (i.e., same mass and structure, also called isotopomers) that are NHS-activated for covalent, irreversible labeling of primary amines (–NH2) groups. Each isobaric reagent contains a different number of heavy isotopes in the mass reporter region, which results in a unique reporter mass during tandem MS/MS for sample identification and relative quantitation. Amine-reactive Thermo Scientific TMT Isobaric Mass Tagging Kits and Reagents enable multiplex quantitation of proteins extracted from cells and tissues from up to 6 samples using tandem mass spectrometry.
Features of TMTsixplex Label Reagents and Kits:
Powerful—multiplexed MS analysis increases sample throughput and enables relative quantitation of up to six different samples derived from cells, tissues or biological fluids
Robust—consistent chemistry allows efficient transition from method development to multiplex quantitation, enabling biomarker discovery research
Efficient—amine-reactive NHS-ester activated reagents ensures greater than 95% labeling of all peptides regardless of protein sequence or proteolytic enzyme specificity
Compatible—optimized for use with high resolution Thermo Scientific Orbitrap MS/MS platforms, with data analysis fully supported by Proteome Discoverer™ 2.3 and above
Applications of TMTsixplex Label Reagents and Kits:
• Protein identification and quantitation from multiple samples of cells, tissue or biological fluids
• Protein expression profiling of normal vs. disease states or control vs. treated
• Quantitative analysis of proteins for which no antibodies are available
• Identification and quantitation of membrane and post-translationally modified proteins
• Identification and quantitation of hundreds to thousands of proteins in a single experiment
Since TMT reagents share an identical structure and mass (i.e., isotopomers), labeled peptides co-elute during LC separation and are co-isolated during MS/MS analysis, resulting in fewer missing peptide identifications among samples. During MS/MS analysis, each isobaric tag is also fragmented to produce a unique reporter ion mass that is used for sample identification and quantitation. Protein quantitation is accomplished by comparing the relative intensities of the six reporter ions.
TMT Reagents are provided as standalone sets or in optimized kit formats containing all necessary reagents and controls for maximum flexibility, convenience, and reliability. Tandem Mass Tag Reagents combined with high resolution Thermo Scientific Orbitrap instruments and Proteome Discoverer software provide integrated total system solutions for quantitative protein expression analysis. For high resolution analysis of the TMT-labeled peptides, the recommended LC column for Nanospray Flex source is Acclaim PepMap 100 C18 LC Column (Cat. No. 164942 or 164939). For EASY-Spray source, the recommended LC column is EASY-Spray C18 LC Column (Cat. No. ES902 or ES903).
Specifica
Specifica
Mass Spectrometer
Tandem Mass Tag™ (TMT) Labels
Protein
Protein Labeling
TMTsixplex™
Cell Lysate
Mass Spectrometry