Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ DSG, No-Weigh™ Format
148.00€ - 158.00€
Specifica
Chemical Reactivity | Amine-Amine |
---|---|
Cleavable | No |
Descrizione | DSG |
Peso molecolare | 326.26 |
PEGylated | No |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15859614
|
Thermo Scientific™
A35392 |
10 x 1 mg |
158.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11836794
|
Thermo Scientific™
20593 |
50 mg |
148.00€
50mg |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce DSG is disuccinimidyl glutarate, a simple homobifunctional crosslinker based on the amine-reactive N-hydroxysuccinimide (NHS) ester group.
Highlights:
- Can increase crosslinking efficiency compared to DSS in some applications
- Reactive groups: NHS ester (homobifunctional)
- Reactive toward: amino groups
Specifica
Amine-Amine | |
DSG | |
No | |
Yes | |
Homobifunctional | |
Short (<10 Å) | |
DMF, DMSO | |
No |
No | |
326.26 | |
7.7 Å | |
Chemical Labeling | |
NHS Ester | |
Powder | |
Standard, Single-use | |
Crosslinker |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.