missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Tris Buffer, pH 7.0 (50 mM)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 x 10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Pierce Endotoxin-Free Tris Buffer can be used to dilute or adjust the pH of samples for endotoxin detection (LAL) assay. For endotoxin testing, the sample pH should be between pH 6-8. The buffer contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Endotoxin-Free Tris Buffer |
| Concentrazione | 50 mM |
| Da utilizzare con (applicazione) | For adjusting the pH of the LAL endotoxin test samples |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LAL Endotoxin Assay |
| pH | 7 |
| Quantità | 5 x 10 mL |
| Imballaggio | Vial(s) |
| Sterilità | Sterile |
| Concentrazione di endotossine | <0.005 EU/mL |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto