Learn More
PIPES, 1.0M buffer soln., pH 6.0, Thermo Scientific™
Product Code. 15423359
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Unit Size:
250mL
500mL
Product Code. 15423359
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60611.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5625-37-6
Formula molecolare C8H18N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 302.36
Numero MDL MFCD00006159
InChI Key IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC Name 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico PIPES buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 1.0 M
pH 6.0
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL