Learn More
PIPES, 1.0M buffer soln., pH 6.0, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7041888
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15413359
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60611.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5625-37-6
Formula molecolare C8H18N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 302.36
Numero MDL MFCD00006159
InChI Key IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC Name 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico PIPES buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 1.0 M
pH 6.0
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL