Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 98.5+%, for biochemistry
Codice prodotto. 10711261 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10711261
Marca: Thermo Scientific Chemicals 172610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5625-37-6
Formula molecolare C8H18N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 302.36
InChI Key IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC Name 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifica
Absorbance (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Materiale o nome chimico PIPES
Condizioni di assorbanza (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Colore White
Forma fisica Micro-crystalline Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 98.5+%
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Imballaggio Plastic bottle
Peso formulazione 302.35
Percent Purity ≥98.50%
Grado Biochemical