Learn More
PIPES, 99.4%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11411741 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
Codice prodotto. 11411741
Marca: MP Biomedicals 0219025780
Identificatori chimici
CAS 5625-37-6
Formula molecolare C8H18N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 302.36
InChI Key IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Piperazine-N, N'-bis[2-ethanesulfonic acid]
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC Name 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Pipes
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 0.994
Peso formulazione 302.4