Learn More
PIPES, disodium salt, 99%
Codice prodotto. 11986521 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
Codice prodotto. 11986521
Marca: Thermo Scientific Acros 215091000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76836-02-7 | C8H16N2Na2O6S2 | 346.324 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76836-02-7
Formula molecolare C8H16N2Na2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 346.324
InChI Key GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 173553
ChEBI CHEBI:63055
IUPAC Name disodium;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Absorbance 0.050 max. (0.1M in water) at 260nm, 0.050 max. (0.1M in water) at 280nm, 0.050 max. (260nm, 0.1M in water)
Materiale o nome chimico PIPES, disodium salt
Colore White
pH 9.2 to 10.0 max. (25°C, 1% min. aq. soln.)
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Peso formulazione 346.33
Percent Purity 99%