Learn More
PIPES, Sesquisodium Sodium Salt, Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-27672
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10488723
Marca: Fisher BioReagents BP304100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Agente tamponante molto diffuso
This biological buffer has a usable pH range of 6.1 to 7.5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100037-69-2
Formula molecolare C16H33N4Na3O12S4
Molecular Weight (g/mol) 670.665
InChI Key FPDACHMSOMILQI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo 1, 4-Piperazinediethanesulfonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1, 4-bis(2-ethanesulfonic acid) sesquisodium salt
PubChem CID 3086462
IUPAC Name trisodium;2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate;2-[4-(2-sulfonatoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonate
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)[O-].C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)[O-])CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico PIPES, Sesquisodium Salt
Punto di fusione 300°C
Colore White
pH 6.5 to 7.1
Forma fisica Powder or Solid
Quantità 100 g
DNasi Esente da DNasi
Note sul grado di purezza DNase- and RNase-Free
Intervallo percentuale saggio ≥95 %
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Proteasi Protease free
Peso formulazione 670.68
Percent Purity ≥95%
Grado Biologia molecolare