Learn More
BRAND™ Ultra Low Retention Pipette Tips
Significantly reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media.
Marca:  BRAND™ 732302
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.39000kg
Codice prodotto. 15144927
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene construction
  • Cleanroom quality for contamination-free analyses.
  • Perfect fit for the Transferpette™ micropipette and many other pipettes.
  • Non-sterile
  • DNA-, RNase-, endotoxin-free
Specifica
Specifica
0.1 to 20 mL
Autoclavable
Autoclave
Gray
Polypropylene
Non-sterile
CE-IVD, DE-M
480/PK
Transferpette MicroPipette