Learn More
PKC Sampler Kit, BD
Marca:  BD Biosciences 611421
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13200kg
Codice prodotto. 15825929
  • 2125.00€ / 1 set
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Host Species:
Isotype: IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG1, IgM
Cross Reactivity Species: Hu, Rt
Western Blotting
Specifica
Specifica
Unconjugated
Affinity Purified
10 μg (Each)
IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG1, IgM