Learn More
PKR Antibody (S04-3F2), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
506.00€ - 775.00€
Specifica
| Antigene | PKR |
|---|---|
| Clone | S04-3F2 |
| Concentrazione | 0.3 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18657824
|
Novus Biologicals
NBP3-19538-100ul |
100 μg |
775.00€
100µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18695014
|
Novus Biologicals
NBP3-19538-50ul |
50 μg |
506.00€
50µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
PKR Monoclonal antibody specifically detects PKR in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISASpecifica
| PKR | |
| 0.3 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| double stranded RNA activated protein kinase, EC 2.7.11.1, eIF-2A protein kinase 2, EIF2AK1, eukaryotic translation initiation factor 2-alpha kinase 2P1/eIF-2A protein kinase, interferon-induced, double-stranded RNA-activated protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent, interferon-inducible elF2alpha kinase, Interferon-inducible RNA-dependent protein kinase, PKRp68 kinase, PRKRMGC126524, Protein kinase RNA-activated | |
| Recombinant protein of mouse PKR (Uniprot # Q03963) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| S04-3F2 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 5610 | |
| IgG | |
| Affinity purified |