Learn More
PLAC8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | PLAC8 |
---|---|
Concentrazione | 0.25 mg/mL |
Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899903
|
Proteintech
12284-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889903
|
Proteintech
12284-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 23-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
PLAC8 is a protein coding gene.Specifica
PLAC8 | |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q9JI48, Q9NZF1 | |
231507, 360914, 51316 | |
PLAC8 Fusion Protein Ag2939 | |
Primary | |
-20°C | |
PLAC8 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C15, onzin, PLAC8, placenta 8, Protein C15 | |
Plac8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |