Learn More
Fisherbrand™ Plain Glass Plates with Bonded Spacers
Accessory for use with OmniPAGE mini vertical Electrophoresis systems.
19.70€
Specifica
Tipo Plain Glass Plate
Dimensioni gel 100 x 100 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11857643
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
0.5mm bonded spacers
19.70€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11867643
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
0.75mm bonded spacers
19.70€
pezzi 2
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11887643
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
1.5mm Bonded Spacers
19.70€
pezzi 2
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
11897643
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Fisherbrand™
2.0mm Bonded Spacers
19.70€
pezzi 2
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 15-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
Description
Description
  • Accessory for use with OmniPAGE mini vertical Electrophoresis systems
Specifications
Specifications
Plain Glass Plate
100 x 100 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates