Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE lisce
Agitazione costante. Le ancorette di agitazione Cowie Technology™ in PTFE lisce producono una turbolenza maggiore rispetto alle ancorette di agitazione cilindriche.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17100kg
Descrizione
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Provides greater turbulence than cylindrical stir bars
- Autoclavable
Specifica
13 mm | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
2/conf. | |
Sì | |
75 mm |