Learn More
Cytiva Plastic Connector
Plastic Connectors 25 mm TC - Threaded
Marca:  Cytiva 18-1169-22
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.05500kg
Codice prodotto. 16467645
  • 165.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • Connections: 25 mm TC i.d. 6 mm to 6 mm (1/4 in.) Threaded
Specifica
Specifica
Connector
25 mm TC i.d. 6 mm to 6 mm (1/4 in.) Threaded