Learn More
Kartell™ Connettori per tubi a Y non rastremati
Designed for use with hose system and vacuum lines.
Marca:  Kartell™ 0046500
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 12599656
  • 95.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made from polypropylene
  • Autoclavable
  • Nominal dimensions
Compliance
Meet Food and Agriculture regulations
Specifica
Specifica
Connettori per tubazioni a Y non rastremati
Autoclavable
Useful for any hoses system and vacuum line, suitable for food stuff
2.7mm bore
Soddisfa le normative della FDA. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE e IVD
Polypropylene
100/Pk.
A Y