Learn More
Platinum Cobalt Colour 30 Color Standard, Lovibond™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Quantità | 500 mL |
Odore | Odorless |
La soluzione contiene | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
pH | ∼3 |
Solubility | Miscible with water |
Forma fisica | Solution |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 500ML Platinum-Cobalt Colour 30
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid